W274518
Methyl salicylate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
Densità del vapore
5.26 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 54 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
847 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Punto di fusione
−8-−7 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W274518-1KG | |
W274518-1KG-K | 4061837545719 |
W274518-5KG-K | 4061837545726 |
W274518-10KG | |
W274518-10KG-K | 4061837545702 |
W274518-5KG | |
W274518-SAMPLE | |
W274518-SAMPLE-K | 4061837516306 |