W222003
Isobutirraldeide
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-metilpropanale, Isobutanal, 2-metilpropionaldeide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
66 mmHg ( 4.4 °C)
Saggio
≥98%
Temp. autoaccensione
384 °F
Limite di esplosione
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. ebollizione
63 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Solubilità
60 g/L at 25 °C
Densità
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; green; floral
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Nanocomposito di cobalto ingegnerizzato con singolo atomo di palladio per l'ossidazione aerobica selettiva dei solfuri a solfossidi. Questo studio presenta un nuovo approccio che utilizza un nanocomposito di cobalto ingegnerizzato con palladio per promuovere l'ossidazione aerobica selettiva dei solfuri, con l'isobutirraldeide che agisce come importante reagente nel processo, offrendo una soluzione promettente per una sintesi chimica più efficiente ed ecologica (Ma et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?