Key Documents
W340210
Sigma-Aldrich
cis-3-esenil butirato
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
(Z)-3-hexen-1-yl butyrate, Leaf butyrate, [(Z)-hex-3-enyl] butanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
3402
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.270
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
96 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; green; vegetable; fruity
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5-
ZCHOPXVYTWUHDS-WAYWQWQTSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lorenzo Boggia et al.
BMC plant biology, 15, 102-102 (2015-04-19)
The dynamics of plant volatile (PV) emission, and the relationship between damaged area and biosynthesis of bioactive molecules in plant-insect interactions, remain open questions. Direct Contact-Sorptive Tape Extraction (DC-STE) is a sorption sampling technique employing non adhesive polydimethylsiloxane tapes, which