W268305
Methyl benzoate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Bnzoic acid methyl ester, Clorius, Methyl benzene carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4.68 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
Densità
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; phenolic; wintergreen
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W268305-10KG | |
W268305-1KG | 4061837607462 |
W268305-25KG | 4061837607479 |
W268305-SAMPLE | 4061837607493 |