Documenti fondamentali
438073
Sigma-Aldrich
Acido nitrico
ACS reagent, 70%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060304
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
Stato
liquid
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
<1.0
P. ebollizione
120.5 °C (lit.)
Densità
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido nitrico (HNO3) è un acido minerale estremamente corrosivo. Si utilizza generalmente per estrarre il catalizzatore metallico di transizione dai nanotubi di carbonio a parete singola (SWNT) allo scopo di purificarli. L′effetto dell′acido nitrico sull′ossidazione dei nanotubi di carbonio multiparete (MWCNT) è stato investigato esaminando peso del campione, spettro di Raman, solubilità, morfologia e allineamento.
Applicazioni
L′acido nitrico è stato utilizzato per aumentare il numero di siti acidi alterando la superficie del carbonio attivato.
Può essere usato:
  • In associazione ai catalizzatori anidride acetica e zeolite per la preparazione del p-nitrotoluene con elevata regioselettività.
  • Nel pre-trattamento della paglia di riso per aumentare la produzione di xilosio.
  • Per ridurre al minimo il grado di ordinamento dei cationi nel LiNi0,5Mn1,5O4, un materiale con struttura a spinello sostituito con metalli di transizione, mediante il trattamento di superficie.
Altre note
Le confezioni-SKU che recano la lettera -P sono confezionate in bottiglie di poliestere.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
THE TREATMENT OF ACID AND ALKALI BURNS: AN EXPERIMENTAL STUDY.
E C Davidson
Annals of surgery, 85(4), 481-489 (1927-04-01)
Chemical burn with nitric acid and xanthoproteic reaction.
Daniel A González-Padilla et al.
The Journal of emergency medicine, 48(4), e101-e102 (2014-12-10)
Structurally stabilized LiNi0.5 Mn1.5O4 with enhanced electrochemical properties through nitric acid treatment.
Park JS, et al.
Journal of Power Sources, 230, 138-142 (2013)
Zeolite-Assisted Regioselective Nitration of Toluene in Acetonitrile with Nitric Acid/Acetic Anhydride.
Shi C and Tai Y.
Asian Journal of Chemistry, 27(7), 2420-2422 (2015)
Ilgook Kim et al.
Carbohydrate polymers, 99, 563-567 (2013-11-28)
In this study, nitric acid (HNO₃) was evaluated as an acid catalyst for rice straw pretreatment, and, after neutralization, as a sole nitrogen source for subsequent fermentation. Response surface methodology was used to obtain optimal pretreatment condition with respect to