Documenti fondamentali
8.22344
Sigma-Aldrich
Acetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-150-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.002 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
304 °C/1013 hPa
Punto di fusione
115 °C
Temp. transizione
flash point 173 °C (DIN 51758)
Solubilità
5 g/L
Densità
1.22 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
370 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
Risultati analitici
Colour (visual): white to beige to brownish
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7