Documenti fondamentali
8.22266
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
for synthesis
Sinonimo/i:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-607-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
197 °C
Densità
2.7 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3