Documenti fondamentali
8.18858
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H37NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
251-068-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
crystals
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
168-174 °C
Densità bulk
650 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Effective Oxidation Catalysis: It enhances the oxidation of benzylic and alkane C-H bonds under phase-transfer conditions, using Oxone as a terminal oxidant, indicating its role in improving oxidation reactions in organic chemistry (Cui et al., 2011).
  • Hydrogen Bonding Studies: The interaction of Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate with protic acids has been studied, providing insights into hydrogen bond-controlled adduct formation critical for molecular recognition processes in chemical engineering (Zakavi et al., 2010).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 167 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
348.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
175.6 °C - closed cup