Documenti fondamentali
1.00229
Supelco
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-607-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (iodometric)
Stato
solid
Impurezze
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
Perdita
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
197 °C
Densità
2.7 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)