236470
Chromium(VI) oxide
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Chromic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.01% insolubles
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
196 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
Stringa SMILE
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)