397229
Acetanilide
purified by sublimation, ≥99.9%
Sinonimo/i:
N-Phenylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.65 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Purificato mediante
sublimation
P. eboll.
304 °C (lit.)
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)