PHR1086
Acetanilide melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acetanilide, N-Phenylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1004001
Densità del vapore
4.65 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Famiglia di API
acetanilide
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
1004 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
~Approximately 115 °C
113-115 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
161 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)