L095004
Acetic anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
629 °F
Limite di esplosione
10.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.390 (lit.)
P. eboll.
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
Densità
1.08 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup