555339
Cap Mix A
80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cap Mix A, (80% Tetrahydrofuran, 10% Acetic Anhydride, 10% Pyridine),
Impurezze
≤0.01% water
water
Livello qualitativo
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)