L050030
Cap B
configured for ABI
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
conforms to structure (GC, Formulation)
configured for ABI
Categorie correlate
Descrizione generale
Cap B solution contains tetrahydrofuran (THF), pyridine, and N-methylimidazole (NMI). It is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Nota sulla preparazione
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Altre note
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?