Documenti fondamentali
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
About This Item
Codice UNSPSC:
41116004
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
28-32 g/L (TCA content, titration)
tecniche
DNA synthesis: suitable
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
clear
P. ebollizione
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
Temperatura di conservazione
room temp
Nota sulla preparazione
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Altre note
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L020000-4X2.5L4061838215406
L020000-200L4061837443176
L020000-25L4061837443183
L020000-450ML4061838215383
L020000-45L4061838215390
L020000-4X4L4061838215413