Documenti fondamentali
L023050
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
Nota sulla preparazione
Toluene / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Altre note
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in toluene removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Note legali
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cap A configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sigma-Aldrich
L040080
Cap A
TCA Deblock
Sigma-Aldrich
L020000
TCA Deblock
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L023050-4X4L4061837443220
L023050-C
L023050-2.5L4061838215550
L023050-180L4061838215543
L023050-200L4061837443213
L023050-45L4061838215567
L023050-4X2.5L4061838215574