Documenti fondamentali
8.03541
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Dichloroacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H2Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-207-0
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.19 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
P. ebollizione
192 °C/1013 hPa (decomposes)
Punto di fusione
-4 °C
Densità
1.57 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Controlled drug release systems: Research includes the application of Dichloroacetic acid in the synthesis of sulfonated polyether ketone membranes that are embedded with nalidixic acid, highlighting its utility in developing emerging controlled drug releasers in medical applications (Padinjarathil et al., 2023).
Linkage
Replaces: DX0653
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.560 - 1.570
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup