Key Documents
L032030
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M, configured for ABI
Sinonimo/i:
DCI activator solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
29-32 g/L (DCI content, titration)
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
clear
Compatibilità
configured for ABI
Nota sulla preparazione
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Altre note
Activator solution, containing 4,5-dicyanoimidazole (DCI) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)