PHR2805
Methyl Benzylidene Camphor
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-(4-Methylbenzylidene)camphor, 1,7,7-Trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)-norbornan-2-one, 1,7,7-Trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]-bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 4-MBC, 4-Methylbenzylidene camphor
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1424222
Famiglia di API
camphor
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 400 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)