PHR1083
Octocrylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, OC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1477411
Famiglia di API
octocrylene
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. ebollizione
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
453.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
234 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)