PHR1081
Octisalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl salicylate, Octisalate, Octyl salicylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1477943
Famiglia di API
octisalate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)