1311408
USP
Homosalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate, 2-Hydroxybenzoic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, Homomenthyl salicylate, Homosalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
homosalate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
WSSJONWNBBTCMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
339.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
170.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)