02343
Octocrylene
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
n20/D 1.567±0.001
P. ebollizione
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Sunscreen formulations using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
- Marine mammals using ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC).
- Solid lipid nanoparticle systems using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
453.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
234 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?