93465
Ethylhexyl triazone
analytical standard
Sinonimo/i:
2,4,6-Trianilino(p-carbo-2-ethylhexyl-1-oxy)-1,3,5-triazine, Tris(2-ethylhexyl) 4,4′,4″-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trisbenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤5% water (calc. from elemental analysis)
Punto di fusione
128-132 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)OCC(CC)CCCC)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1
InChI
1S/C48H66N6O6/c1-7-13-16-34(10-4)31-58-43(55)37-19-25-40(26-20-37)49-46-52-47(50-41-27-21-38(22-28-41)44(56)59-32-35(11-5)17-14-8-2)54-48(53-46)51-42-29-23-39(24-30-42)45(57)60-33-36(12-6)18-15-9-3/h19-30,34-36H,7-18,31-33H2,1-6H3,(H3,49,50,51,52,53,54)
JGUMTYWKIBJSTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cosmetic samples using ultra-high-performance supercritical fluid chromatography (UHPSFC).
- Topical skincare products using normal-phase high-performance thin layer chromatography (HPTLC) and densitometry.
- Environmental samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Confezionamento
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
584.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
307 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?