55901
Ecamsule
analytical standard
Sinonimo/i:
3,3′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid], Terephthalylidene-3,3′-dicamphor-10,10′-disulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
sulfur content, 11.40%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)C2CCC1(CS(O)(=O)=O)C(=O)\C2=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5CCC(CS(O)(=O)=O)(C4=O)C5(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)