Documenti fondamentali
8.41456
Sigma-Aldrich
DL-Camphor
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Camphor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-945-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1.2 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
460 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.6-4.5 % (v/v)
P. ebollizione
205 °C/1013 hPa
Punto di fusione
180 °C
Temp. transizione
flash point 66 °C
Solubilità
1.5 g/L
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
(−)-Camphor analytical standard
Supelco
21293
(−)-Camphor
L-Menthol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266590
L-Menthol
D-Camphor ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W223018
D-Camphor
L-Menthol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1116
L-Menthol
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol