00580590
(−)-Menthol
primary reference standard
Sinonimo/i:
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)