M2780
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
41-45 °C (lit.)
Solubilità
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with to form C3-symmetric tripodal ligands
- menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
- (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?