Documenti fondamentali
W266523
Sigma-Aldrich
L-Menthol
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(1R,2S,5R)-(−)-Menthol, (−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
2665
Beilstein:
1902293
Numero CE:
N° CoE:
65c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.218
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D −49°, c = 10 in 95% ethanol
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
41-45 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
minty; cooling; peppermint
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
L-Menthol is the principal component of peppermint oil. It is widely used in confectionaries cosmetics and toothpaste for its characteristic peppermint flavor and cooling effect.
Applicazioni
L-Menthol can be used as a model flavor compound to prepare flavor encapsulated porous cellulose particles for food processing applications.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 25 ppm
Altre note
Natural occurrence: Mentha species.
Esclusione di responsabilità
The substance W266523 has no REACH registration because the only supported use is the use in medicinal products for human or veterinary use or in food or feedingstuffs according to article 2 of the REACH Regulation (EC) No 1907/2006.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
(-)-Mentolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.05995
(-)-Mentolo
Menthol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0350000
Menthol
(−)-Menthol analytical standard
Supelco
63660
(−)-Menthol
Menthol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
Menthol
Levomenthol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP772
Levomenthol
L-Menthone mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266701
L-Menthone
An investigation of flavor encapsulation comprising of regenerated cellulose as core and carboxymethyl cellulose as wall
Ma M, et al.
Iranian Polymer Journal, 22(9), 689-695 (2013)
Optimized synthesis of lipase-catalyzed l-menthyl butyrate by Candia rugosa lipase.
Shih L, et al.
Food Chemistry, 100(3), 1223-1228 (2007)
Thomas Voets et al.
Nature chemical biology, 3(3), 174-182 (2007-02-13)
TRPM8, a member of the transient receptor potential (TRP) channel superfamily, is expressed in thermosensitive neurons, in which it functions as a cold and menthol sensor. TRPM8 and most other temperature-sensitive TRP channels (thermoTRPs) are voltage gated; temperature and ligands
Anne-Mette Haahr et al.
Physiology & behavior, 82(2-3), 531-540 (2004-07-28)
During chewing, the oral cavity functions like a bellow, forcing volatile flavour compounds into the exhaling air to the nasal compartment. Accordingly, we hypothesised that flavour release from chewing gum is predominantly governed by chewing frequency (CF), although other oral
Tibor Rohács et al.
Nature neuroscience, 8(5), 626-634 (2005-04-27)
The subjective feeling of cold is mediated by the activation of TRPM8 channels in thermoreceptive neurons by cold or by cooling agents such as menthol. Here, we demonstrate a central role for phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PI(4,5)P(2)) in the activation of recombinant
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W266523-1KG-K4061835565832
W266523-4KG
W266523-SAMPLE-K4061837515828
W266523-100G
W266523-100G-K4061835565825
W266523-1KG
W266523-4KG-K4061834404606
W266523-SAMPLE