Key Documents
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
218-690-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Potenza
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
216 °C/1013 hPa
Punto di fusione
41-44 °C
Temp. transizione
flash point 101 °C
Solubilità
490 mg/L
Densità
0.890 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
L-Menthol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1116
L-Menthol
(−)-Menthol primary reference standard
00580590
(−)-Menthol
DL-Menthol ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266507
DL-Menthol
(−)-Menthone analytical standard
Supelco
63677
(−)-Menthone
Menthol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0350000
Menthol
Menthol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1381709
Menthol