Key Documents
63677
Supelco
(−)-Menthone
analytical standard
Sinonimo/i:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
2041368
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −28±2°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
P. eboll.
207-210 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Highly purified (-)-menthone. Resolving agent for diols via acetalization ; Menthone-derived spirocyclic 1,3-dioxane-4,6-diones are used in asymmetric Diels-Alder and (2+2) cycloadditions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
(−)-Isopulegol analytical standard
Supelco
59770
(−)-Isopulegol
(−)-Carvone analytical standard
Supelco
22060
(−)-Carvone
(−)-Menthol analytical standard
Supelco
63660
(−)-Menthol
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
(-)-Menthol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14113
(-)-Menthol
(S)-(−)-Limonene analytical standard
Supelco
62128
(S)-(−)-Limonene
Piperitone analytical standard
Supelco
79899
Piperitone
M. Sato et al.
Tetrahedron, 47, 7271-7271 (1991)
T. Harada, A. Oku
Synlett, 95-95 (1994)
Protocolli
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol