63675
(+)-Menthone
analytical standard
Sinonimo/i:
(1S,4R)-p-Menthan-3-one, (2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +29±1°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punteggio alternativa più verde
old score: 43
new score: 15
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
P. ebollizione
209-210 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
NFLGAXVYCFJBMK-DTWKUNHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)