Documenti fondamentali
04660585
(−)-Menthone
primary reference standard
Sinonimo/i:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
2041368
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
207-210 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Descrizione generale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
(−)-Isopulegol analytical standard
Supelco
59770
(−)-Isopulegol
(+)-Pulegone analytical standard
Supelco
82569
(+)-Pulegone
Terpinen 4-ol primary reference standard
03900590
Terpinen 4-ol
(±)-Camphor meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥95% (GC), racemic
Sigma-Aldrich
20506
(±)-Camphor
γ-Terpinene 97%
Sigma-Aldrich
223190
γ-Terpinene
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
Protocolli
-Cymene; (−)-Menthone; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Terpinolene; β-Bourbonene; 1-Octen-3-ol; β-Caryophyllene; Linalool; α-Terpinene; (−)-Menthol