03900590
Terpinen 4-ol
primary reference standard
Sinonimo/i:
4-Carvomenthenol, 4-Terpinenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Indice di rifrazione
n20/D 1.478
P. ebollizione
88-90 °C
Densità
0.931 g/mL at 25
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3
WRYLYDPHFGVWKC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)