432628
α-Terpineol
90%, technical grade
Sinonimo/i:
alpha-Terpineol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
217-218 °C (lit.)
Punto di fusione
31-35 °C (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- a-Terpineol, a natural monoterpene: A review of its biological properties: This review article explores the wide range of biological activities of a-terpineol, including antimicrobial, anti-inflammatory, and anticancer properties, providing a comprehensive overview of its therapeutic potential (C Khaleel, N Tabanca, G Buchbauer, 2018).
- Production, properties, and applications of a-terpineol: Discusses the production methods, physical and chemical properties, and various industrial applications of a-terpineol, highlighting its importance in food and bioprocess technologies (A Sales et al., 2020).
- Antifungal activity of citral, octanal and a-terpineol against Geotrichum citri-aurantii: This article examines the effectiveness of a-terpineol, along with other compounds, in inhibiting the growth of a fungal pathogen affecting citrus fruits, showcasing its potential as a natural fungicide (H Zhou et al., 2014).
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?