Documenti fondamentali
PHL89487
Berberine chloride dihydrate
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18ClNO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C20H18NO4.ClH.2H2O/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;;;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
NWMNHQUPWGJEKI-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4