59770
(−)-Isopulegol
analytical standard
Sinonimo/i:
(1R,2S,5R)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol, (1R,3R,4S)-p-Menth-8-en-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −22±0.5°, neat
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
n20/D 1.472
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
ZYTMANIQRDEHIO-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Complex commercial sample matrices by gas chromatography coupled to vacuum ultraviolet detector (GC-VUV).
- Mentha piperita and M. arvensis essential oils by enantioselective GC.
- Urine samples by high performance liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?