95426
(−)-α-Bisabolol
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (GC)
Attività ottica
[α]/D -60±2°, neat
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?