27230-U
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
silver aluminum
Caratteristiche
open center
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × apertura
20 mm × 9.5 mm
Raccordi
thread for 20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal vial
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)