Documenti fondamentali
854996
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, open center (10 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.25 mm, tan PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
silver aluminum seal
tan PTFE/silicone
Caratteristiche
open center (10 mm opening)
(Agilent HT quality)
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
20 mm × 3.25 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp top vial
Applicazioni
È possibile realizzare contenitori di reazione specializzati usando i tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone, fondendoli per chiudere flaconcini per autocampionatori, allo scopo di esaminare l′accuratezza e la riproducibilità del metodo del tetrabutilammonio fluoruro e dello iodobenzene diacetatoTBAF/PhI(OAc)2 per il rilevamento dell′acqua nei solventi organici. Possono essere usati anche per sigillare diversi campioni, isolandoli dalla CO2 atmosferica per un periodo di almeno 1 mese.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rapid and precise d13C measurement of dissolved inorganic carbon in natural waters using liquid chromatography coupled to an isotope-ratio mass spectrometer.
Brandes JA.
Limnology and Oceanography: Methods, 7 (11), 730-739 (2009)
Haoran Sun et al.
Organic letters, 10(20), 4413-4416 (2008-09-13)
The potent dehydrating ability of difluoro(aryl)-lambda (3)-iodanes is exploited to develop a convenient (19)F-NMR-based aquametry method that is more sensitive than coulometric Karl Fischer titration. The key difluoro(aryl)-lambda (3)-iodane reagents are synthesized readily from commercially available and inexpensive precursors.