Documenti fondamentali
27455-U
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal,
pressure release open center
, PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 2.5 mm × 5 mil, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
PK100 20MM PRESSURE RELEASE SEAL,PTFE/SILICONE LINER
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone
silver aluminum seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spess. totale × spess. PTFE
20 mm × 2.5 mm × 5 mil
Compatibilità
for use with 20 mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Descrizione generale
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials and 6mL, 10mL and 20mL headspace vials. The PTFE/silicone septa are compatible with most organic solvents until pierced and are not recommended for chlorosilanes.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)