Key Documents
27016
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
silver aluminum
Caratteristiche
tear-away
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diametro
20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal vial
Applicazioni
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)