Z292044
Open-top style aluminum caps
open center, 9.5 mm opening, For autosampler headspace analysis, pkg of 1000 ea
Sinonimo/i:
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
silver aluminum
Caratteristiche
open center 9.5 mm opening
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diametro
20 mm
Compatibilità
for use with 20 mm crimp seal vial
Categorie correlate
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)