Z114243
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 20 mm
Sinonimo/i:
Manual Cap Crimping Tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
D.E.
20 mm
Descrizione generale
- Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
- Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
- Labeled for quick size identification
- Polished crimping jaws provide consistent sealing
- 2 year warranty
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)