Documenti fondamentali
33279-U
Crimpers
Hand crimper, for use with 13mm seals, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 13mm seals
Descrizione generale
The Supelco hand held crimper provides a consistent and dependable seal that allows secure vial closure each and evey time. The high quality construction is engineered for durability and long life to provide a smooth and simple operation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Decapper O.D. 20 mm
Supelco
Z292168
Decapper
Hand Decapper for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Supelco
33183
Hand Decapper
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type