Documenti fondamentali
33108-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass bottle
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 36 ea
D.E. × alt.
43 mm × 73 mm
Volume
50 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)