Z113999
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Sinonimo/i:
Glass Serum Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
50 mL
diam. × alt.
43 mm × 73 mm
Volume
50 mL
Colore
clear
Raccordi
opening for 20 mm
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)