Documenti fondamentali
29104-U
Supelco
Vials, open-top screw cap, 2 mL standard opening with closures, convenience pack, unassembled
clear glass vial, PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Sinonimo/i:
Open-top screw cap vials with closures
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
Descrizione
Unassembled
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of × 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 8-425
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)