Documenti fondamentali
Z291730
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
glass (conical with polyspring)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
5 mm × 30 mm
Volume
0.2 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)